Learn More
Fisherbrand™ Tubes de culture imprimés et jetables
Idéal pour les procédures de culture de tissu
99.45€
Spécification
Capacité (métrique) | 14 mL |
---|---|
Longueur (métrique) | 100 mm |
Matériau | Polypropylène |
À utiliser avec | Idéal pour les procédures de culture de tissu |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Conditionnement | dimClosureType | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conditionnement | dimClosureType | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16012282
|
Fisherbrand™
149569C |
Plateau de 25, 500/boîte | N/A | ||||||
Description
Tubes à fond rond pour les procédures de culture tissulaire
- Irradié aux rayons gamma et stérilité testée
- Graduations imprimées
- Sans surface d’écriture
- Tubes à fond rond en PP
- Bouchon à clipser bleu en PE
- Les bouchons à clipser peuvent être positionnés pour des applications aérobies ou anaérobies
- Volume : 14 ml
Spécification
14 mL | |
Polypropylène | |
Stérile | |
17 mm |
100 mm | |
Idéal pour les procédures de culture de tissu | |
Oui | |
Tube de culture |