Learn More
Fisherbrand™ Tubes de culture imprimés et jetables
Description
Tubes à fond rond pour les procédures de culture tissulaire
- Irradié aux rayons gamma et stérilité testée
- Graduations imprimées
- Sans surface d’écriture
- Tubes à fond rond en PP
- Bouchon à clipser bleu en PE
- Les bouchons à clipser peuvent être positionnés pour des applications aérobies ou anaérobies
- Volume : 14 ml
Spécification
14 mL | |
Polypropylène | |
Bouchon à clipser | |
Stérile | |
17 mm | |
Tube de culture |
100 mm | |
Idéal pour les procédures de culture de tissu | |
Plateau de 25, 500/boîte | |
Oui | |
Bouchon à clipser |