Learn More
Fisherbrand™ Boules de coton non stériles
Utilisez ces boules de coton pour une large gamme d’applications. Les boules de coton non stériles Fisherbrand™ sont disponibles en plusieurs tailles.
131.00€
Spécification
Type de produit | Boules de coton |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Quantité | Poids (impériale) | Poids (métrique) | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Poids (impériale) | Poids (métrique) | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15810000
|
Fisherbrand™
22456883 |
2000/boîte. | 3,75 lb | 0,004 kg | Grande taille |
131.00€
2000 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Utilisez ces boules de coton pour une large gamme d’applications. Les boules de coton non stériles Fisherbrand™ sont disponibles en plusieurs tailles.
- Forme et taille uniforme
- En coton pur, naturel et blanchi pour une absorption accrue
- Disponibles en taille moyenne, grande, très grande ou en un mélange de plusieurs tailles
Informations sur la commande
Pour la version stérile du 22-456-880, veuillez commander le 22-456-885.
Spécification
Boules de coton | |
Non stérile |