Learn More
Fisherbrand™ Boules de coton non stériles
Utilisez ces boules de coton pour une large gamme d’applications. Les boules de coton non stériles Fisherbrand™ sont disponibles en plusieurs tailles.
Marque:  Fisherbrand™ 22456883
Code produit. 15810000
  • 142.00€ / 2000 pièces
Expédition estimée: 10-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Utilisez ces boules de coton pour une large gamme d’applications. Les boules de coton non stériles Fisherbrand™ sont disponibles en plusieurs tailles.
  • Forme et taille uniforme
  • En coton pur, naturel et blanchi pour une absorption accrue
  • Disponibles en taille moyenne, grande, très grande ou en un mélange de plusieurs tailles
Informations sur la commande
Pour la version stérile du 22-456-880, veuillez commander le 22-456-885.
Spécification
Spécification
Boules de coton
Grande taille
3,75 lb
Non stérile
2000/boîte.
0,004 kg