Learn More
Fisherbrand™ Labtool II™ et Mini-Labtool™
Les outils de poche à usages multiples répondent à des centaines de besoins de laboratoire.
40.33€
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Poids (impériale) | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Poids (impériale) | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11873172
|
Fisherbrand™
3326 |
3,54 in | 9 cm | 0,43 lb | 0,2kg | ||||
Description
Outils en acier inox avec poignées en aluminium. Ouvrez des flacons ; coupez les bouchons, la tuyauterie, les fils, etc.
Labtool II
- Comprend une pince / pince à dénuder, un coupe-fil, une règle, un petit et un grand couteau, un couteau dentelé, un poinçon, un tournevis à tête plate et cruciforme, un ouvre-flacon, une aiguille, une scie et une pince dentelée
- Longueur fermée : 3,5 po (9 cm)
- Poids : 7 oz (200 g)
- Comprend une pince / pince à préhension, une pince à dénuder, un coupe-fil, un couteau, un tournevis à tête plate et cruciforme, des ciseaux, une lime, une scie, un flacon, un ouvre-boîte et un porte-clés
- Longueur fermée : 6,5cm (2,5 in)
- Poids : 2,75 oz (79 g)
Spécification
Acier inoxydable |