Learn More
Fisherbrand™ Pelles pour usage intensif
Matériau en PEHD robuste.
67.09€
Spécification
Type de produit | Heavy Duty Scoop |
---|---|
Matériau | HDPE |
Couleur | White |
À utiliser avec (application) | Designed for many industrial applications |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10202853
|
Fisherbrand™
06276-10 |
1.89 L | 5.87 x 6 x 13.5 in. (14.9 x 15.24 x 34.29 cm) | Small | |||||
Description
- Les grandes pelles sont fabriquées en PE résistant aux chocs
- Nombreuses applications industrielles
- Les grandes pelles sont robustes et disponibles en deux tailles
Informations sur la commande
Tailles de pelles supplémentaires disponibles. Pour commander, contacter le service client Fisher Scientific.
Spécification
Heavy Duty Scoop | |
HDPE | |
White | |
Designed for many industrial applications |