Learn More
Fisherbrand™ Pelles pour usage intensif
Matériau en PEHD robuste.
Marque: Fisherbrand™ 06276-10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les grandes pelles sont fabriquées en PE résistant aux chocs
- Nombreuses applications industrielles
- Les grandes pelles sont robustes et disponibles en deux tailles
Informations sur la commande
Tailles de pelles supplémentaires disponibles. Pour commander, contacter le service client Fisher Scientific.
Spécification
Heavy Duty Scoop | |
0.5 gal. | |
Small | |
Designed for many industrial applications | |
13.5 in. | |
5.87 in. | |
14.9 cm | |
6 in. |
HDPE | |
1.89 L | |
White | |
5.87 x 6 x 13.5 in. (14.9 x 15.24 x 34.29 cm) | |
34.29 cm | |
5.5 in. | |
13.97 cm | |
15.24 cm |