Learn More
Fisherbrand™ Peignes Fisherbrand™ pour unités à gel horizontal grand format Mini-Plus, épaisseur 1 mm
À utiliser avec les unités à gel horizontal grand format Mini-Plus.
36.95€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Unités de gel horizontales Mini-Plus grand format |
Type | Peigne |
Quantité | 1 de chaque |
Épaisseur (métrique) | 1 mm |
Code produit | Marque | Nbre de puits | Volume (métrique) d’échantillon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de puits | Volume (métrique) d’échantillon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11543362
|
Fisherbrand™
FHU10W2-C1-10 |
10 | 52 μl |
36.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11553362
|
Fisherbrand™
FHU10W2-C1-12 |
12 | 40 μl |
36.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11573362
|
Fisherbrand™
FHU10W2-C1-20 |
20 | 22 μl |
36.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11563362
|
Fisherbrand™
FHU10W2-C1-32MC |
16 | 29 μl |
36.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11523362
|
Fisherbrand™
FHU10W2-C1-4 |
4 | 42 μl |
36.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11533362
|
Fisherbrand™
FHU10W2-C1-8MC |
8 | 67 μl |
36.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11583362
|
Fisherbrand™
FHU10W2-C1-26 |
26 |
36.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Recommandé pour les gels haute résolution et les données de qualité de publication
- Fourni comme standard
- Réglable en hauteur sans nécessiter d’outils spécialisés ou de supports de peigne pour permettre à l’utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
- Le fond de peigne rigide empêche la déformation induite par la chaleur
- Les guides de chargement réversibles se placent directement au-dessus de chaque puits pour fournir un gabarit de chargement pratique pour les pipettes monocanaux et multicanaux
- Les peignes à 8 échantillons et 16 échantillons sont compatibles avec les pipeteurs multicanaux
Spécification
Blanc | |
Peigne | |
1 mm |
Unités de gel horizontales Mini-Plus grand format | |
1 de chaque |