Learn More
Fisherbrand™ Peignes Fisherbrand™ pour unités à gel horizontal grand format Mini-Plus, épaisseur 1 mm
À utiliser avec les unités à gel horizontal grand format Mini-Plus.
Marque: Fisherbrand™ FHU10W2-C1-12
Description
- Recommandé pour les gels haute résolution et les données de qualité de publication
- Fourni comme standard
- Réglable en hauteur sans nécessiter d’outils spécialisés ou de supports de peigne pour permettre à l’utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
- Le fond de peigne rigide empêche la déformation induite par la chaleur
- Les guides de chargement réversibles se placent directement au-dessus de chaque puits pour fournir un gabarit de chargement pratique pour les pipettes monocanaux et multicanaux
- Les peignes à 8 échantillons et 16 échantillons sont compatibles avec les pipeteurs multicanaux
Spécification
Blanc | |
Peigne | |
1 de chaque | |
40 μl |
Unités de gel horizontales Mini-Plus grand format | |
12 | |
1 mm |