Learn More
Fisherbrand™ Pots droits transparents avec bouchons joint en PE et en PTFE
Cuves polyvalentes transparentes pour une visibilité maximale du contenu. Les cuves droites transparentes Fisherbrand™ avec bouchon revêtu de PE avec face en PTFE sont disponibles dans une grande variété de tailles, de 1 à 32 oz.
40.60€ - 291.73€
Spécification
Couleur | Clear |
---|---|
Matériau | Verre |
Couleur de bouchon | Blanc |
Matériau de revêtement | Mousse de PE / PTFE |
Bouche | Large |
Code produit | Marque | Capacité | dimClosureSize | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | dimClosureSize | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11593762
|
Fisherbrand™
02912306 |
1 oz, 30 ml | 384/boîte | ||||||
11714339
|
Fisherbrand™
02911912 |
1 oz, 30 ml | 48/boîte | ||||||
11724339
|
Fisherbrand™
02911763 |
2 oz, 60 ml | 24/boîte | ||||||
11523772
|
Fisherbrand™
02911791 |
2 oz, 60 ml | 144/boîte | ||||||
11734339
|
Fisherbrand™
02911764 |
4 oz, 125 ml | 24/boîte | ||||||
11778789
|
Fisherbrand™
02911765 |
8 oz, 250 ml | 12/boîte | ||||||
11744339
|
Fisherbrand™
02911761 |
16 oz, 473 ml | 12/boîte | ||||||
11754339
|
Fisherbrand™
02911762 |
32 oz, 1000 ml | 12/boîte | ||||||
Description
Les pots ronds, droits et transparents (flint) sont conçus sans épaulements pour une capacité de stockage et une visibilité des contenus maximales. Ces pots multifonctions sont très polyvalents. Nos pots droits sont disponibles dans une grande variété de tailles, de 1 à 32 oz. Également disponibles en format haut/mince de 8 oz et 16 oz.
- Conçus sans épaulement pour maximiser la capacité de stockage
- Col large pour faciliter le remplissage
Spécification
Clear | |
Blanc | |
Large | |
Cuve, droite | |
Bouchon à vis |
Verre | |
Mousse de PE / PTFE | |
Bocal droit | |
Polypropylene |