Learn More
Fisherbrand™ Pots droits transparents avec bouchons joint en PE et en PTFE
Click to view available options
Capacité:
16 oz, 473 ml
1 oz, 30 ml
2 oz, 60 ml
32 oz, 1000 ml
4 oz, 125 ml
8 oz, 250 ml
Quantité:
12/boîte
144/boîte
24/boîte
384/boîte
48/boîte
Description
Les pots ronds, droits et transparents (flint) sont conçus sans épaulements pour une capacité de stockage et une visibilité des contenus maximales. Ces pots multifonctions sont très polyvalents. Nos pots droits sont disponibles dans une grande variété de tailles, de 1 à 32 oz. Également disponibles en format haut/mince de 8 oz et 16 oz.
- Conçus sans épaulement pour maximiser la capacité de stockage
- Col large pour faciliter le remplissage
Spécification
Spécification
Capacité | 1 oz, 30 ml |
Capacité (métrique) | 30 ml |
Capacité (impériale) | 200 ml (1 oz) |
Couleur | Transparent |
Matériau | Verre |
Conditionnement | 48 / boîte |
Quantité | 48/boîte |
Couleur de bouchon | Blanc |
Matériau de revêtement | Mousse de PE / PTFE |
Finition de col | 43-400 |