Learn More
Fisherbrand™ Lingettes, inserts et rouleaux à risque biologique BloodBloc™
Évitez les fuites de liquides et de produits chimiques aux mains, aux gants et aux surfaces de travail
11.50€ - 216.00€
Spécification
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Évitez de faire tremper du sang, des liquides corporels, des tissus et des produits chimiques dans des gants et des surfaces lors de la manipulation de tubes, d’échantillons et de plaques.
Consulter d'autres spécifications
Produits 10
Code produit Marque Type de produit Absorbance Dimensions (L x l) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de produit Absorbance Dimensions (L x l) Prix Quantité et disponibilité  
16207040
Afficher les documents
Fisherbrand™
06-670-36
Lingettes orange pour risques biologiques Livraison 3 x 3 in (7,62 x 7,62 cm) N/A N/A N/A
15505895
Afficher les documents
Fisherbrand™
066701
Lingettes à risque biologique Étalon 3 x 3 in (7,62 x 7,62 cm) N/A
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
16217040
Afficher les documents
Fisherbrand™
0667038
Revêtement pour risque biologique Livraison 22 x 16 in (55,88 x 40,64 cm)
180.00€
100 pièces
Expédition estimée: 16-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16237040
Afficher les documents
Fisherbrand™
06-670-48
Rouleau orange pour risques biologiques Livraison 100 pi x 16 po (3048 x 40,64 cm) N/A N/A N/A
16247040
Afficher les documents
Fisherbrand™
0667049
Lingettes à risque biologique Renforcé 3 x 3 in (7,62 x 7,62 cm)
14.00€
200 pièces
Expédition estimée: 11-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16277040
Afficher les documents
Fisherbrand™
0667051
Lingettes orange pour risques biologiques Renforcé 9 x 8 po (22,86 x 20,32 cm) N/A N/A N/A
16267040
Afficher les documents
Fisherbrand™
0667050
Lingettes orange pour risques biologiques Renforcé 4 x 4 in (10,16 x 10,16 cm) N/A N/A N/A
16207050
Afficher les documents
Fisherbrand™
0667054
Rouleau de risque biologique Renforcé 100 ft x 16 in (3048 x 40,64 cm) N/A N/A N/A
16217050
Afficher les documents
Fisherbrand™
0667055
Rouleau de risque biologique Étalon 100 ft x 16 in (3048 x 40,64 cm)
91.00€
1 pièce
Expédition estimée: 25-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16297040
Afficher les documents
Fisherbrand™
0667053
Revêtement pour risque biologique Renforcé 16 x 16 in (40,64 x 40,64 cm) N/A N/A N/A
Description
Description
Les lingettes et les inserts ne sont pas stériles et ne sont pas destinés aux patients.
  • Lingette absorbante douce et blanche avec support en polyéthylène orange vif imperméable au sang, aux liquides corporels et aux solvants forts, notamment le xylène, les substituts du xylène, les acétones, les cétones, les alcools et la formaline
  • La cellulose non tissée capte et retient le liquide ; non pelucheux pour une utilisation avec des instruments délicats tels que les compteurs de sang
  • Le support en plastique imperméable orange flexible empêche le trempage des agents pathogènes et des produits chimiques aux gants, ce qui permet de minimiser la contamination croisée lorsque les portes ouvertes personnelles du laboratoire ou les surfaces tactiles
  • Peut également être utilisé comme tapis et insert ; les rouleaux peuvent être coupés à la longueur désirée
  • Utilisation unique seulement
Spécification
Spécification
Usage unique
Évitez de faire tremper du sang, des liquides corporels, des tissus et des produits chimiques dans des gants et des surfaces lors de la manipulation de tubes, d’échantillons et de plaques.
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Lingettes, inserts et rouleaux à risque biologique BloodBloc™