Learn More
Fisherbrand™ Lingettes, inserts et rouleaux à risque biologique BloodBloc™
Évitez les fuites de liquides et de produits chimiques aux mains, aux gants et aux surfaces de travail
Marque: Fisherbrand™ 0667050
Description
Les lingettes et les inserts ne sont pas stériles et ne sont pas destinés aux patients.
- Lingette absorbante douce et blanche avec support en polyéthylène orange vif imperméable au sang, aux liquides corporels et aux solvants forts, notamment le xylène, les substituts du xylène, les acétones, les cétones, les alcools et la formaline
- La cellulose non tissée capte et retient le liquide ; non pelucheux pour une utilisation avec des instruments délicats tels que les compteurs de sang
- Le support en plastique imperméable orange flexible empêche le trempage des agents pathogènes et des produits chimiques aux gants, ce qui permet de minimiser la contamination croisée lorsque les portes ouvertes personnelles du laboratoire ou les surfaces tactiles
- Peut également être utilisé comme tapis et insert ; les rouleaux peuvent être coupés à la longueur désirée
- Utilisation unique seulement
Spécification
Lingettes orange pour risques biologiques | |
10,16cm | |
10,16cm | |
Orange backing | |
4 x 4 po (10,16 x 10,16cm) | |
Tubes à sang, plaques de microbiologie, pipettes, sondes, récipients pour échantillons, instruments |
4 in | |
4 in | |
Renforcé | |
Oui | |
Évitez de faire tremper du sang, des liquides corporels, des tissus et des produits chimiques dans des gants et des surfaces lors de la manipulation de tubes, d’échantillons et de plaques. |