Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col large ambrés avec bouchons joint en PE et en PTFE
Ils disposent d’une large ouverture, ce qui en fait des flacons à usage général idéals pour les solides. Les flacons à col large ambrés Fisherbrand™ avec bouchons revêtus de PE avec face en PTFE sont des flacons à vitamines classiques. Ils sont souvent utilisés dans les applications pharmaceutiques, chimiques et environnementales. Le verre ambré filtre les longueurs d’ondes UV pour protéger les solides photosensibles.
21.50€ - 58.55€
Spécification
Couleur | Ambré |
---|---|
Matériau | Verre |
Couleur de bouchon | Blanc |
Matériau de revêtement | PE Foam/PTFE |
Certifications/Conformité | USP Type III |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | dimClosureSize | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | dimClosureSize | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11754249
|
Fisherbrand™
02911438 |
30 ml | 24/boîte | ||||||
11764249
|
Fisherbrand™
2911439 |
60 ml | 24/boîte | ||||||
11774249
|
Fisherbrand™
02911440 |
120 ml | 24/boîte | ||||||
11784249
|
Fisherbrand™
2911441 |
250 ml | 24/boîte | ||||||
11794249
|
Fisherbrand™
2911442 |
500 ml | 12/boîte | ||||||
11704259
|
Fisherbrand™
2911443 |
1000 ml | 12/boîte | ||||||
Description
Amber Glass Wide Mouth Packer Bottles feature a wide opening for making them the ideal general purpose bottle for solids. The amber color filters out ultraviolet wavelengths, making amber packers ideal for light sensitive solids. Amber packers are the classic vitamin bottles and are often used in pharmaceutical packaging. These packer bottles are also often used in chemical and environmental applications.
- Les bouchons attachés en PP avec revêtements en F217 (mousse de PE) et en PTFE sont une alternative économique aux bouchons avec revêtements en PTFE phénolique et thermodurcissable.
- Les revêtements en F217 sont constitués de 3 couches : un cœur de mousse basse densité bien serré entre deux couches de PE (PEBD)
- Les revêtements en PTFE/F217 sont très robustes et résistent aux produits chimiques et à l’humidité ; Ils protègent le contenu des flacons ou des cuves contre les odeurs.
Specifications
Ambré | |
Blanc | |
USP Type III | |
Large | |
Flacon de conditionnement à col large | |
PP | |
Yes |
Verre | |
PE Foam/PTFE | |
Yes | |
Rond | |
PTFE / PE | |
À vis |