Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col large ambrés avec bouchons joint en PE et en PTFE
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
120 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Quantité:
12/boîte
24/boîte
Description
Amber Glass Wide Mouth Packer Bottles feature a wide opening for making them the ideal general purpose bottle for solids. The amber color filters out ultraviolet wavelengths, making amber packers ideal for light sensitive solids. Amber packers are the classic vitamin bottles and are often used in pharmaceutical packaging. These packer bottles are also often used in chemical and environmental applications.
- Les bouchons attachés en PP avec revêtements en F217 (mousse de PE) et en PTFE sont une alternative économique aux bouchons avec revêtements en PTFE phénolique et thermodurcissable.
- Les revêtements en F217 sont constitués de 3 couches : un cœur de mousse basse densité bien serré entre deux couches de PE (PEBD)
- Les revêtements en PTFE/F217 sont très robustes et résistent aux produits chimiques et à l’humidité ; Ils protègent le contenu des flacons ou des cuves contre les odeurs.
Spécification
Spécification
Capacité | 2 oz, 60 ml |
Capacité (métrique) | 60 ml |
Capacité (impériale) | 2 oz |
Couleur | Ambré |
Matériau | Verre |
Conditionnement | 24 / boîte |
Quantité | 24/boîte |
Couleur de bouchon | Blanc |
Matériau de revêtement | PE Foam/PTFE |
Finition de col | 33-400 |