Learn More
Fisherbrand™ Flacons ambrés à col large avec bouchon à joint conique en PE noir
Parfaits pour le stockage de produits secs Les flacons ambrés à col large Fisherbrand™ avec bouchon à joint conique en PE noir sont souvent utilisés dans les applications chimiques et environnementales.
44.53€ - 53.20€
Spécification
Couleur | Ambré |
---|---|
Matériau | Verre |
Quantité | 24/boîte |
Couleur de bouchon | Noir |
Matériau de revêtement | PolyCone |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11728749
|
Fisherbrand™
02911444 |
30 ml | 28-400 | ||||||
11738749
|
Fisherbrand™
02911445 |
60 ml | 33-400 | ||||||
11748749
|
Fisherbrand™
02911446 |
120 ml | 38-400 | ||||||
Description
Amber Glass Wide Mouth Packer Bottles feature a wide opening for making them the ideal general purpose bottle for solids. The amber color filters out ultraviolet wavelengths, making amber packers ideal for light sensitive solids. Amber packers are the classic vitamin bottles and are often used in pharmaceutical packaging. These packer bottles are also often used in chemical and environmental applications.
- Disposent d’une large ouverture, ce qui les rend idéaux pour un usage général
- La couleur ambre filtre les longueurs d’onde ultraviolettes et peut être utilisée pour les solides sensibles à la lumière.
- "Flacons à vitamines" classiques pour emballage pharmaceutique
Spécification
Ambré | |
24/boîte | |
PolyCone | |
Rond | |
Cône Polyseal en PE | |
À vis |
Verre | |
Noir | |
Large | |
Flacon de conditionnement à col large | |
Phénolique |