Learn More
Fisherbrand™ Flacons ambrés à col large avec bouchon à joint conique en PE noir
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
120 ml
Taille du bouchon:
28-400
33-400
38-400
Description
Amber Glass Wide Mouth Packer Bottles feature a wide opening for making them the ideal general purpose bottle for solids. The amber color filters out ultraviolet wavelengths, making amber packers ideal for light sensitive solids. Amber packers are the classic vitamin bottles and are often used in pharmaceutical packaging. These packer bottles are also often used in chemical and environmental applications.
- Disposent d’une large ouverture, ce qui les rend idéaux pour un usage général
- La couleur ambre filtre les longueurs d’onde ultraviolettes et peut être utilisée pour les solides sensibles à la lumière.
- "Flacons à vitamines" classiques pour emballage pharmaceutique
Spécification
Spécification
Capacité | 2 oz, 60 ml |
Capacité (métrique) | 60 ml |
Capacité (impériale) | 2 oz |
Couleur | Ambré |
Matériau | Verre |
Quantité | 24/boîte |
Couleur de bouchon | Noir |
Matériau de revêtement | PolyCone |
Finition de col | 33-400 |
Bouche | Large |