Learn More
Bel-Art™ Raccords à déconnexion rapide tout en métal SP Scienceware™
Connecteur de tuyau en ligne avec arrêt automatique en cas de déconnexion pour éviter toute fuite
68.65€ - 117.00€
Spécification
Matériau Métal
Pression maximale 250°psi
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Diamètre (impériale) interne Diamètre (métrique) interne À utiliser avec Type de produit Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (impériale) interne Diamètre (métrique) interne À utiliser avec Type de produit Prix Quantité et disponibilité  
10107641
Afficher les documents Détails de la promotion
Bel-Art™
F19724-0204
0,25 in 6,4 mm 6,4mm Raccord mâle à déconnexion rapide
78.80€
1 pièce
Expédition estimée: 12-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10279681
Afficher les documents Détails de la promotion
Bel-Art™
F19723-0802
0,125 in 3,2 mm 3,2mm Raccord femelle à déconnexion rapide Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10056381
Afficher les documents Détails de la promotion
Bel-Art™
F19724-0804
0,25 in 6,4 mm 6,4mm Raccord femelle à déconnexion rapide
117.00€
1 pièce
Expédition estimée: 12-02-2025
Description
  • Raccords en laiton chromé ; Compatibles avec les plupart des tubulures
  • Fonctionne jusqu’à une température de 82°C (180°F), une pression de 250 psi (1,7 MPa) et un vide de 30 po.Hg
Informations sur la commande
Commander séparément les connecteurs mâle et femelle afin de pouvoir connecter des tubulures de même taille ou de tailles différentes.
Spécification
Spécification
Métal
250°psi