Learn More
Bel-Art™ Raccords à déconnexion rapide tout en métal SP Scienceware™
Connecteur de tuyau en ligne avec arrêt automatique en cas de déconnexion pour éviter toute fuite
Marque: Bel-Art™ F19723-0802
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Raccords en laiton chromé ; Compatibles avec les plupart des tubulures
- Fonctionne jusqu’à une température de 82°C (180°F), une pression de 250 psi (1,7 MPa) et un vide de 30 po.Hg
Informations sur la commande
Commander séparément les connecteurs mâle et femelle afin de pouvoir connecter des tubulures de même taille ou de tailles différentes.
Spécification
Raccord femelle à déconnexion rapide | |
3,2 mm | |
3,2mm |
0,125 in | |
Métal | |
250°psi |