Learn More
Fisherbrand™ Plaques en verre pour système d’électrophorèse verticale FB-VE16-1
Vous pouvez choisir parmi différents styles de plaques en verre.
22.21€ - 46.50€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Support de coulage pour plusieurs gels à gradient Owl™ P1-CST |
---|---|
Matériau | Verre |
Épaisseur (impériale) | 0,12 in |
Épaisseur (métrique) | 0,3 cm |
Longueur (métrique) | 16 cm |
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11943035
|
Fisherbrand™
P1-14G |
Plaque en verre blanche |
27.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11953045
|
Fisherbrand™
P1-14R |
Plaque en verre entaillée |
46.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11933035
|
Fisherbrand™
P1-12G |
Offset Glass Plate | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Plaque pour Minute-cuve™• Pour Minute-cuve™ 16 x 14cm
• Les plaques à encoches peuvent être remplacées par des plaques courtes moins fragiles
• Les séparateurs sont alors
• Plaque en verre
• Accessoires obligatoires des tablettes mousse.
Spécification
Support de coulage pour plusieurs gels à gradient Owl™ P1-CST | |
0,12 in | |
16 cm | |
0,12 po |
Verre | |
0,3 cm | |
14 cm | |
0,32 cm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Plaques en verre pour système d’électrophorèse verticale FB-VE16-1