Learn More
Fisherbrand™ Plaques en verre pour système d’électrophorèse verticale FB-VE16-1
Vous pouvez choisir parmi différents styles de plaques en verre.
Marque: Fisherbrand™ P1-12G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Plaque pour Minute-cuve™• Pour Minute-cuve™ 16 x 14cm
• Les plaques à encoches peuvent être remplacées par des plaques courtes moins fragiles
• Les séparateurs sont alors
• Plaque en verre
• Accessoires obligatoires des tablettes mousse.
Spécification
Owl P1-CST Multiple Gradient Gel Caster | |
Glass | |
0.3 cm | |
14 cm | |
0.32 cm |
Offset Glass Plate | |
0.12 in. | |
16 cm | |
0.12 in. |