Learn More
Fisherbrand™ Accessoires pour mélangeurs Vortex : Ensemble d’inserts en mousse
Pour une utilisation avec les mélangeurs à vortex Fisherbrand.
29.25€ - 29.30€
Spécification
Type de produit | Kit d’inserts en mousse |
---|---|
Matériau | Mousse |
Code produit | Marque | Dimension du tube | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimension du tube | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15796939
|
Fisherbrand™
80862993 |
de 9 à 13 mm | Mini-mélangeur à vortex numérique et analogique |
29.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15706949
|
Fisherbrand™
80862994 |
9 à 13 mm, 14 à 19 mm, 20 à 29 mm | Support de tubes de 9 à 13 mm, support de tubes de 14 à 19 mm, 20 à 29 mm |
29.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15716949
|
Fisherbrand™
80862995 |
de 20 à 25 mm | Tube 20 à 25 mm de mini-mélangeur à vortex numérique et analogique |
29.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Pour une utilisation avec les mélangeurs à vortex Fisherbrand.
Également compatible avec d’autres modèles de fabricants ; contactez votre représentant du service clientèle Fisher Scientific pour de plus amples informations.
Ensemble de divers inserts en mousse
- Comprend des inserts en mousse pour les éléments suivants : Support de tube 9 à 13 mm, support de tube 14 à 19 mm, 20 à 29 mm
Spécification
Kit d’inserts en mousse | |
Mousse |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Accessoires pour mélangeurs Vortex : Ensemble d’inserts en mousse