Learn More
Fisherbrand™ Accessoires pour mélangeurs Vortex : Ensemble d’inserts en mousse
Pour une utilisation avec les mélangeurs à vortex Fisherbrand.
Marque:  Fisherbrand™ 80862995
Code produit. 15716949
  • 29.25€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-07-2025
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Pour une utilisation avec les mélangeurs à vortex Fisherbrand.
Également compatible avec d’autres modèles de fabricants ; contactez votre représentant du service clientèle Fisher Scientific pour de plus amples informations.
Ensemble de divers inserts en mousse
  • Comprend des inserts en mousse pour les éléments suivants : Support de tube 9 à 13 mm, support de tube 14 à 19 mm, 20 à 29 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
de 20 à 25 mm
Kit d’inserts en mousse
Mousse
Tube 20 à 25 mm de mini-mélangeur à vortex numérique et analogique
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Fisherbrand™ Accessoires pour mélangeurs Vortex : Ensemble d’inserts en mousse > Ensemble d’inserts en mousse pour tubes de 20-25 mm