Learn More
Fisherbrand™ Couvercles à pignons pour bains-marie Isotemp™
réduisent la perte d’humidité et l’accumulation d’eau sur la paillasse.
315.00€ - 341.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15167843
|
Fisherbrand™
1546232Q |
Bain-marie 2 L Isotemp™, modèle 202 |
315.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15197843
|
Fisherbrand™
1546235Q |
Bain-marie 20 L et 28 L Isotemp™, modèles 220 et 228 |
341.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Couvercles toit en acier inox pour bains-marie. Réduisent la perte d’humidité et l’accumulation d’eau sur la paillasse
- Garantie de 1 ans
- Matériau : Acier inox
Garantie
Un an
Spécification
Acier inoxydable | |
1 an |