Learn More
Fisherbrand™ Couvercles à pignons pour bains-marie Isotemp™
réduisent la perte d’humidité et l’accumulation d’eau sur la paillasse.
Marque: Fisherbrand™ 1546235Q
266.27 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Couvercles toit en acier inox pour bains-marie. Réduisent la perte d’humidité et l’accumulation d’eau sur la paillasse
- Garantie de 1 ans
- Matériau : Acier inox
Prestations de service
Un an
Spécification
Bain-marie 20 L et 28 L Isotemp™, modèles 220 et 228 | |
Acier inoxydable | |
1 an |