Learn More
OHAUS™ Accessoire pour mini-centrifugeuse Frontier™ 5306, Adaptateurs
Pour une utilisation avec la mini-centrifugeuse Frontier 5306
37.80€
Spécification
Type | Adaptateur |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Mini-centrifugeuse Frontier 5306 |
Nb par paquet | 8 pièces |
Tension | 0/1 V |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15816622
|
OHAUS™
30129561 |
8 x 0,2 ml |
37.80€
8 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15826622
|
OHAUS™
30129562 |
8 x 0,5 ml |
37.80€
8 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- 0.2 mL Centrifuge Tube Adapter
- Holds up to 8 tubes
- 0.2 mL Centrifuge Tube Adapter
- Holds up to 8 tubes
Spécification
Adaptateur | |
Mini-centrifugeuse Frontier 5306 | |
8 pièces | |
0/1 V |