Learn More
OHAUS™ Accessoire pour mini-centrifugeuse Frontier™ 5306, Adaptateurs
Pour une utilisation avec la mini-centrifugeuse Frontier 5306
Marque: OHAUS™ 30129562
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adaptateur pour tube à centrifuger de 0,2 ml
- Peut accueillir jusqu’à 8 tubes
- Adaptateur pour tube à centrifuger de 0,2 ml
- Peut accueillir jusqu’à 8 tubes
Spécification
Adaptateur | |
Mini-centrifugeuse Frontier 5306 | |
0,5 ml | |
0/1 V |
8 x 0,5 ml | |
Adaptateur, tube de 0,5ml x 8, FC5306 | |
8 pièces |