Learn More
Fisherbrand™ Conductimètre / TDS-mètre étanche portatif accumet™ AP75
Résistant, étanche, antipoussière
831.12€ - 937.94€
Spécification
Précision (conductivité) | FS de ±1 % |
---|---|
À utiliser avec (application) | Conductivité, TDS, température |
Constante de cellule | 0.1, 1.0, 10 cm-1 |
Points d’étalonnage | 5 |
Gamme (conductivité) | 0 à 19.99 μS, 0 à 199.9 μS, 0 à 1999 μS, 0 à 19.99 mS, 0 à 199.9 mS |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11550254
|
Fisherbrand™
01X251414 |
L’ensemble instrument de mesure / sonde comprend l’instrument de mesure, une sonde de conductivité / température à corps en plastique K = 1.0 cm-1 avec câble de 3 pieds (0.9 m) de long (13-620-AP54), quatre piles AAA, manuel d’instructions | |||||||
11540254
|
Fisherbrand™
01X251415 |
Le kit comprend l’appareil de mesure, une sonde de conductivité / température à corps en plastique K = 1.0 cm-1 avec câble de 3 pieds de long (0.9 m) (13-620-AP54), quatre pochettes de solution d’étalonnage de conductivité 447 μS, 1413 μS, 2764 μS, 15,000 μS de 20 ml chacun, flacon d’échantillon, quatre piles AAA, | |||||||
Beschreibung
Le double affichage LCD affiche la conductivité ou les TDS plus la température en °C ou °F. Vous pouvez changer de valeur en appuyant sur un bouton. Fonctionnalités avancées pour faciliter la personnalisation.
- Constante de cellule sélectionnable (0.1 cm-1, 1.0 cm-1, ou 10 cm-1)
- Plage automatique pour la conductivité sur cinq plages et les TDS sur six pour une réponse rapide
- Étalonnage jusqu’à cinq points pour les mesures de conductivité et des TDS
- Le coefficient de température réglable allant de 0 à 10 % par °C offre une compensation précise dans presque toutes les solutions
- Le point final automatique sélectionnable fige la lecture immédiatement dès que l’instrument de mesure indique une stabilisation
- La fonction de mémoire étendue enregistre et rappelle jusqu’à 50 mesures
- L’horloge en temps réel permet aux données stockées et aux données d’étalonnage d’être combinées avec la date et l’heure pour un archivage plus complet
- Fonction HOLD (Mise en attente) et arrêt automatique
Bestellinformation
Dimensions: 7.5L x 3.75W x 2.25 in. H (19 x 9.5 x 5.7cm)
Zertifizierungen
ISO™ 9001
Serviceleistungen
accumet Three-Year Warranty. AP75 is warranted to the end user to be free from defects in materials and workmanship under normal use for a period of three years.
Spezifikation
FS de ±1 % | |
0.1, 1.0, 10 cm-1 | |
0 à 19.99 μS, 0 à 199.9 μS, 0 à 1999 μS, 0 à 19.99 mS, 0 à 199.9 mS | |
Automatique ou manuel | |
0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 ppt, 0.1 ppt, 1 ppt | |
0° à 100°C | |
±0.5°C | |
ISO 9001 | |
Conductivité | |
3.75 in | |
2.25 in |
Conductivité, TDS, température | |
5 | |
0.01 μS, 0.1 μS, 1 μS, 0.01 mS, 0.1 mS | |
0 à 9.99 ppm, 10 à 99.9 ppm, 100 à 999 ppm, 1 à 9.99 ppt, 10 à 99.9 ppt, 100 à 200 ppt | |
FS de ±1 % | |
0.1°C | |
LCD | |
3 ans | |
19 cm | |
9.5 cm | |
Quatre AAA |