Learn More
Fisherbrand™ Conductimètre / TDS-mètre étanche portatif accumet™ AP75
Résistant, étanche, antipoussière
Marque:  Fisherbrand™ 01X251415
Code produit. 11540254
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes:
Meter/Probe package includes meter, K = 1.0cm-1 conductivity/temperature plastic-bodied probe with 3 ft. (0.9m) long cable (13-620-AP54), four AAA batteries, and instruction manual.
Meter Kit includes meter, K = 1.0cm-1 conductivity/temperature plastic-bodied probe with 3 ft. (0.9m) long cable (13-620-AP54); four each of 447μS, 1413μS, 2764μS, and 15,000μS 20mL conductivity calibration solution pouches; sample bottle; four AAA batteries; instruction manual, and hard plastic carrying case.
Description
Description
Le double affichage LCD affiche la conductivité ou les TDS plus la température en °C ou °F. Vous pouvez changer de valeur en appuyant sur un bouton. Fonctionnalités avancées pour faciliter la personnalisation.
  • Constante de cellule sélectionnable (0.1 cm-1, 1.0 cm-1, ou 10 cm-1)
  • Plage automatique pour la conductivité sur cinq plages et les TDS sur six pour une réponse rapide
  • Étalonnage jusqu’à cinq points pour les mesures de conductivité et des TDS
  • Le coefficient de température réglable allant de 0 à 10 % par °C offre une compensation précise dans presque toutes les solutions
  • Le point final automatique sélectionnable fige la lecture immédiatement dès que l’instrument de mesure indique une stabilisation
  • La fonction de mémoire étendue enregistre et rappelle jusqu’à 50 mesures
  • L’horloge en temps réel permet aux données stockées et aux données d’étalonnage d’être combinées avec la date et l’heure pour un archivage plus complet
  • Fonction HOLD (Mise en attente) et arrêt automatique
Informations sur la commande
Dimensions: 7.5L x 3.75W x 2.25 in. H (19 x 9.5 x 5.7cm)
Certifications
ISO™ 9001
Prestations de service
accumet Three-Year Warranty. AP75 is warranted to the end user to be free from defects in materials and workmanship under normal use for a period of three years.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Le kit comprend l’appareil de mesure, une sonde de conductivité / température à corps en plastique K = 1.0 cm-1 avec câble de 3 pieds de long (0.9 m) (13-620-AP54), quatre pochettes de solution d’étalonnage de conductivité 447 μS, 1413 μS, 2764 μS, 15,000 μS de 20 ml chacun, flacon d’échantillon, quatre piles AAA,
Conductivité, TDS, température
5
0,01 μS, 0,1 μS, 1 μS, 0,01 mS, 0,1 ms
0 à 9.99 ppm, 10 à 99.9 ppm, 100 à 999 ppm, 1 à 9.99 ppt, 10 à 99.9 ppt, 100 à 200 ppt
FS de ±1 %
0,1°C
LCD
3 ans
Conductivité
±1 % de la pleine échelle
3.75 in
2.25 in
FS de ±1 %
0.1, 1.0, 10 cm-1
0 à 19.99 μS, 0 à 199.9 μS, 0 à 1999 μS, 0 à 19.99 mS, 0 à 199.9 mS
Automatique ou manuel
0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 ppt, 0.1 ppt, 1 ppt
0°C à 100°C
±0.5°C
ISO 9001
0.01 μS, 0.1 μS, 1 μS, 0.01 mS, 0.1 mS
0.00 à 19.99 μS, 0.0 à 199.9 μS, 0 à 1999 μS, 0.00 à 19.99 mS, 0.0 à 199.9 mS
19 cm
9.5 cm
Quatre AAA