Learn More
Fisher BioReagents™ Nucléotides
Nucléotides pour PCR avec un niveau de pureté > 98 % de triphosphate
92.00€ - 240.00€
Spécification
Format | Liquide |
---|---|
pH | 7 à 7,5 |
Concentration | 100 mM |
Pureté | >98% |
Couleur | Incolore |
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10658973
|
Fisher BioReagents™
BP2560-4 |
dATP | 400 μl |
117.00€
400µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10410274
|
Fisher BioReagents™
BP2562-4 |
dCTP | 400 μl |
111.00€
400µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10152863
|
Fisher BioReagents™
BP2561-4 |
dGTP | 400 μl | N/A | |||||
10336653
|
Fisher BioReagents™
BP2564-1 |
dNTP Set | 100 μl | N/A | |||||
10234683
|
Fisher BioReagents™
BP2564-4 |
dNTP Set | 400 μl | N/A | |||||
Description
- Testé fonctionnellement en PCR
- Peut être utilisé dans les applications de séquençage de didésoxy, de mutagénèse et de synthèse d’ADNc
- Sans DNase, RNase et protéase
- PCR dNTP Mix est une solution de dATP, dCTP, dGTP et dTTP
- Le kit DdTP contient un tube de dATP, dCTP, dGTP et dTTP (4 tubes / kit)
Spécification
Liquide | |
100 mM | |
Incolore |
7 à 7,5 | |
>98% | |
Séquençage didésoxy, mutagénèse et synthèse d’ADNc |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2'-Deoxyadenosine-5'-triphosphate, sodium salt