Learn More
Fisher BioReagents™ Nucléotides
Nucléotides pour PCR avec un niveau de pureté > 98 % de triphosphate
Marque: Fisher BioReagents™ BP2564-1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Testé fonctionnellement en PCR
- Peut être utilisé dans les applications de séquençage de didésoxy, de mutagénèse et de synthèse d’ADNc
- Sans DNase, RNase et protéase
- PCR dNTP Mix est une solution de dATP, dCTP, dGTP et dTTP
- Le kit DdTP contient un tube de dATP, dCTP, dGTP et dTTP (4 tubes / kit)
Spécification
Liquide | |
dNTP Set | |
>98% | |
Incolore |
7 à 7,5 | |
100 mM | |
100 μl | |
Séquençage didésoxy, mutagénèse et synthèse d’ADNc |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ultrapure dNTP Set Containing dATP, dCTP, dGTP, and dTTP.