Learn More
Fisher BioReagents™ Milieux de culture de microbiologie : Gélose LB, Miller (poudre)
Utilisé comme milieu de croissance microbienne pour la culture de souches d’E. coli destinée à la préparation d’ADN plasmidique et de protéines recombinantes.
49.80€ - 164.76€
Spécification
Qualité | Génétique moléculaire |
---|---|
Type de milieu | Gélose LB |
Type de produit | Agar |
Formule | Tryptone 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, chlorure de sodium 10 g/l |
Type d’emballage | Flacon poly |
Description
- Instructions pour les milieux de culture : Suspendre 40g dans 1L d’eau purifiée, comme le BP2820 (Fisher BioReagents, eau de qualité, culture cellulaire microbienne). Chauffer pour dissoudre complètement. Avant utilisation, stériliser en autoclavage pendant 15 minutes
- La concentration de chlorure de sodium dans la formulation Miller est de 2X la concentration de la formulation Lennox pour permettre une concentration optimale de sel pour une souche spécifique
Spécification
Génétique moléculaire | |
Agar | |
Flacon poly |
Gélose LB | |
Tryptone 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, chlorure de sodium 10 g/l |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- LB Agar, Miller
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisher BioReagents™ Milieux de culture de microbiologie : Gélose LB, Miller (poudre)