Learn More
Fisher BioReagents™ Milieux de culture de microbiologie : Gélose LB, Miller (poudre)
Utilisé comme milieu de croissance microbienne pour la culture de souches d’E. coli destinée à la préparation d’ADN plasmidique et de protéines recombinantes.
Marque: Fisher BioReagents™ BP1425-2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Instructions pour les milieux de culture : Suspendre 40g dans 1L d’eau purifiée, comme le BP2820 (Fisher BioReagents, eau de qualité, culture cellulaire microbienne). Chauffer pour dissoudre complètement. Avant utilisation, stériliser en autoclavage pendant 15 minutes
- La concentration de chlorure de sodium dans la formulation Miller est de 2X la concentration de la formulation Lennox pour permettre une concentration optimale de sel pour une souche spécifique
Spécification
Déshydraté sous forme de poudre | |
LB Agar | |
Tryptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, Sodium Chloride 10g/L | |
Flacon poly |
Génétique moléculaire | |
Agar | |
Préparation de milieux nutritifs bactériens | |
2000 g |