Learn More
Gélose en granulse, Fisher BioReagents
Utilisé comme agent solidifiant pour fournir le milieu solide afin d’encourager la croissance des microbes
99.50€ - 910.00€
Spécification
Forme | Granule |
---|---|
Type de produit | Gélose |
À utiliser avec (application) | Utilisé comme agent solidifiant pour fournir le milieu solide afin d’encourager la croissance des microbes |
Code produit | Marque | Type d’emballage | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type d’emballage | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15480665
|
Fisher BioReagents
BP9744-5 |
Seau en PE | 5 kg |
910.00€
5kg |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15450665
|
Fisher BioReagents
BP9744-500 |
Flacon poly | 500 g |
99.50€
500g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15470665
|
Fisher BioReagents
BP9744-2 |
Seau en PE | 2 kg |
415.00€
2kg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Milieu gélose en granules CAS : [9002-18-0]
- Conserver à température ambiante
Spécification
Granule | |
Gélose | |
Utilisé comme agent solidifiant pour fournir le milieu solide afin d’encourager la croissance des microbes |