Learn More
Gélose en granulse, Fisher BioReagents
Utilisé comme agent solidifiant pour fournir le milieu solide afin d’encourager la croissance des microbes
Marque:  Fisher BioReagents BP9744-500
Code produit. 15450665
  • 105.00€ / 500g
Expédition estimée: 23-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Milieu gélose en granules CAS : [9002-18-0]
  • Conserver à température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Granule
Utilisé comme agent solidifiant pour fournir le milieu solide afin d’encourager la croissance des microbes
500 g
Gélose
Flacon poly
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Agar, Granulated