Learn More
Solutions de gel protéique EZ-Run™
Résolution égale ou supérieure à celle des gels prémoulés à gradient
143.00€ - 172.98€
Spécification
Nom chimique ou matériau Protein Gel Solution
Quantité 500 mL
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Concentration Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Concentration Prix Quantité et disponibilité  
10284673
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher BioReagents
BP7710-500
500 mL 10% Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10284913
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher BioReagents
BP7715-500
500 mL 15% Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Solution prémélangée prête à l’emploi d’acrylamide, de bisacrylamide, de tampon et de SDS qui permet une résolution ultra-fine des bandes protéiques en dénaturant PAGE. Cette nouvelle formulation offre la résolution d’un gel de gradient avec moins de travail préparatif qu’un système de gel discontinu standard.
  • Une solution de gel protéique prête à utiliser EZ-Run pour 1D ou 2D PAGE— il faut seulement ajouter APS et TEMED.
  • Large gamme de séparation — de 3 à 200kDa sur le même minigel.
  • Système pour gels — pas de gel d’empilement nécessaire
  • Gel chimique breveté (en attente de brevet)
La solution EZ-Run Protein Gel est fournie avec un tampon de fonctionnement exclusif optimisé; d’autres tampons SDS-PAGE traditionnels ne doivent pas être utilisés avec la solution EZ-Run gel.
Applications :
Compatible avec les applications post-électrophorèse, telles que le transfert d’analyses Western MALDI, le séquençage des protéines. Convient à toutes les méthodes de coloration de gel couramment utilisées y compris le bleu de Coomassie™, la coloration à l’argent et les colorants fluorescents.
Spécification
Spécification
Protein Gel Solution
500 mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 10% EZ-Run Protein Gel Solution with buffer
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.