Learn More
Velp Scientifica™ Stator fin et épais
Le stator fin et épais Velp Scientifica™ peut être reconfiguré avec une gamme d’arbres et rotors d’homogénéisateur OV5.
171.00€ - 234.00€
Spécification
Description | Stator pour homogénéiseur |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Homogénéiseur OV5 |
Quantité d’emballage | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Type de produit | Modèle | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Modèle | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15389534
|
Velp Scientifica™
A00000048 |
Stator grossier | VS2C | 20 mm | |||||
15399534
|
Velp Scientifica™
A00000049 |
Stator fin | VS2F | 20 mm | |||||
15309544
|
Velp Scientifica™
A00000050 |
Stator grossier | VS3C | 30 mm | |||||
15319544
|
Velp Scientifica™
A00000051 |
Stator fin | VS3F | 30 mm | |||||
15329544
|
Velp Scientifica™
A00000052 |
Stator grossier | VS4C | 40 mm | |||||
Description
Le stator fin et épais Velp Scientifica™ peut être reconfiguré avec une gamme d’arbres et de rotors d’homogénéiseur OV5.
- Peut être retiré et reconfiguré
- Interchangeable
- Convivial
- Robustes et durables
Spécification
Stator pour homogénéiseur | |
Homogénéiseur OV5 | |
1 de chaque |