Learn More
Velp Scientifica™ Stator fin et épais
Le stator fin et épais Velp Scientifica™ peut être reconfiguré avec une gamme d’arbres et rotors d’homogénéisateur OV5.
Marque: Velp Scientifica™ A00000052
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le stator fin et épais Velp Scientifica™ peut être reconfiguré avec une gamme d’arbres et de rotors d’homogénéiseur OV5.
- Peut être retiré et reconfiguré
- Interchangeable
- Convivial
- Robustes et durables
Spécification
Stator grossier | |
Stator pour homogénéiseur | |
VS4C |
40 mm | |
Homogénéiseur OV5 | |
1 de chaque |