Learn More
Heidolph Instruments Findenser™ Condenseur à Eau
This high performance Findenser™ Water Condenser replaces the need for water-cooled condensers in over 95% of all reflux reactions, saving water, space, and costs.
477.00€ - 530.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Eau de condensation |
---|---|
Longueur (métrique) | 400 mm |
Type | Condenser |
Matériau | Verre, aluminium |
À utiliser avec (équipement) | Verrerie de laboratoire |
Code produit | Marque | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17392730
|
Heidolph Instruments
505-81720-00 |
NS 19/19 |
477.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16622702
|
Heidolph Instruments
505-81700-00 |
NS 24/24 |
510.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16429553
|
Heidolph Instruments
505-81710-00 |
NS 29/24 |
530.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Le modèle haute performance Findenser™ en taille standard (400 mm) est destiné aux synthèses sous reflux avec des volumes de solvant allant jusqu'à 1 litre
- Il peut être fixé avec des pinces de laboratoire standard ou avec le kit de fixation Findenser™ (vendu séparément)
- Avec Findenser™ faites des économies d'eau, de place et d'argent
Spécification
Eau de condensation | |
Condenser | |
Verrerie de laboratoire | |
Cône / prise |
400 mm | |
Verre, aluminium | |
15,7 in |