Learn More
Heidolph Instruments Findenser™ Condenseur à Eau
This high performance Findenser™ Water Condenser replaces the need for water-cooled condensers in over 95% of all reflux reactions, saving water, space, and costs.
Marque: Heidolph Instruments 505-81700-00
Description
Le Findenser™ se compose d’une colonne en verre et d’une chemise en aluminium à ailettes. Une petite quantité de fluide thermique encapsulé situé entre la colonne en verre et la chemise en aluminium transfère la chaleur du verre vers la chemise en aluminium à ailettes. La chaleur générée lors du processus est ensuite dissipée vers l’extérieur par la structure innovante des ailettes en aluminium. Lorsqu’il est utilisé dans une hotte d’aspiration de laboratoire, le Findenser™ offre une capacité de refroidissement bien supérieure à celle des systèmes refroidis par eau.
- Pour les synthèses sous reflux
- La surface étendue des ailettes en aluminium garantit un excellent transfert de chaleur
- À utiliser avec des volumes de solvants allant jusqu’à 1 L
- Peut être fixé avec des pinces de laboratoire standard ou avec le kit de fixation Findenser™ (vendu séparément)
Spécification
Eau de condensation | |
Condenser | |
Verrerie de laboratoire | |
NS 24/24 |
400 mm | |
Verre, aluminium | |
15,7 in | |
Cône / prise |