Learn More
Fisherbrand™ Portoirs pour tubes à essai demi-format Delrin™, 36 x 13 mm
Moulés en une pièce unique continue. Les racks pour tubes à essai dei-format Fisherbrand™ Delrin™, 36 x 13 mm, sont très résistants à la chaleur et aux attaques chimiques.
21.90€ - 23.50€
Spécification
Type de produit | Rack pour tubes à essai |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Capacité | Tubes (13 mm), Tubes (5 à 10 ml) |
Matériau | POM renforcé en fibre de verre |
Positions | 36 |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15300410
|
Fisherbrand™
HS27501B |
Bleu |
23.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15310410
|
Fisherbrand™
HS27501C |
Vert |
21.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15330410
|
Fisherbrand™
HS27501D |
Magenta |
21.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15390400
|
Fisherbrand™
HS27501A |
Blanc |
21.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Polyoxyméthylène (POM) renforcé à la fibre de verre Delrin™
- Offre les résistances chimique et thermique les plus élevées (-40 à +140°C)
- Autoclavables
- Coordonnées moulées pour l’orientation du tube
- Conception stable pour une utilisation en bain-marie
- Zone de marquage plane pour une meilleure identification
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Tubes (13 mm), Tubes (5 à 10 ml) | |
36 | |
Pièce | |
104 mm | |
59 mm |
Autoclavable | |
POM renforcé en fibre de verre | |
Ouvertures en forme de goutte | |
104 x 104 x 59 mm | |
104 mm | |
13 mm |