Learn More
Fisherbrand™ Portoirs pour tubes à essai demi-format Delrin™, 36 x 13 mm
Moulés en une pièce unique continue. Les racks pour tubes à essai dei-format Fisherbrand™ Delrin™, 36 x 13 mm, sont très résistants à la chaleur et aux attaques chimiques.
Marque: Fisherbrand™ HS27501C
Description
- Polyoxyméthylène (POM) renforcé à la fibre de verre Delrin™
- Offre les résistances chimique et thermique les plus élevées (-40 à +140°C)
- Autoclavables
- Coordonnées moulées pour l’orientation du tube
- Conception stable pour une utilisation en bain-marie
- Zone de marquage plane pour une meilleure identification
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Vert | |
POM renforcé en fibre de verre | |
Ouvertures en forme de goutte | |
Pièce | |
104 mm | |
59 mm |
Autoclavable | |
Tubes (13 mm), Tubes (5 à 10 ml) | |
36 | |
Tubes à essai de 5 à 10 ml | |
104 x 104 x 59 mm | |
104 mm | |
13 mm |