Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ conducteur de lumière souple double
conducteur de lumière souple,1 bras,gaine métal-PVC,
Marque:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 155104
Code produit. 15753012
  • 356.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Guide optique flexible avec les fibres optiques écologiques Puravis. Haute flexibilité pour différentes techniques d’éclairage ainsi que pour l’éclairage à distance ; à utiliser avec la source de lumière froide KL1500HAL, KL1600LED ou KL2500LED
Spécification
Spécification
Guide optique flexible à fibre optique
Source de lumière froide KL1600LED, KL2500LED ou KL1500HAL
3.3 ft.
Fibres optiques en verre Puravis écologiques
9 mm
Guide lumineux unique
1000 mm