Learn More
Sulfate ferreux, 7-hydraté, cristal, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™
85.09€ - 570.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7782-63-0 |
---|---|
Formule moléculaire | FeH14O11S |
Poids moléculaire (g/mol) | 278.01 |
Numéro MDL | MFCD00149719 |
Clé InChI | SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate |
CID PubChem | 62662 |
ChEBI | CHEBI:75836 |
Nom IUPAC | iron(2+);sulfate;heptahydrate |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15587954
|
Avantor J.T.Baker
2074-01 |
500 g | Wide Mouth Amber Glass Bottle | ||||||
15597954
|
Avantor J.T.Baker
2074-05 |
2.5 kg | Flacon en verre ambré à col large |
570.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Identifiants chimiques
7782-63-0 | |
278.01 | |
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L | |
62662 | |
iron(2+);sulfate;heptahydrate |
FeH14O11S | |
MFCD00149719 | |
iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate | |
CHEBI:75836 | |
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Spécification
Ferrous Sulfate | |
7782-63-0 | |
FeH14O11S | |
iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate | |
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
278.01 | |
CHEBI:75836 | |
FCC/USP |
7-Hydrate | |
Crystals | |
MFCD00149719 | |
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L | |
iron(2+);sulfate;heptahydrate | |
62662 | |
278.02 | |
1L = 1.90kg |