Learn More
Sulfate ferreux, 7-hydraté, cristal, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ferrous Sulfate |
Note relative au nom | 7-Hydrate |
Forme physique | Crystals |
Quantité | 500 g |
Poids de la formule | 278.02 |
Qualité | FCC/USP |
Conditionnement | Wide Mouth Amber Glass Bottle |
Gravité spécifique | 1L = 1.90kg |