Learn More
Thermo Scientific™ Kit de préparation de plasmide Maxi GeneJET
Effectuez l’isolement à grande échelle de l’ADN plasmidique de haute qualité à partir de cultures d’E. coli recombinantes grâce à ce kit.
167.00€ - 389.00€
Spécification
Concentration | 400 ng/µl |
---|---|
Type de colonne | Colonne de centrifugation |
Format | Colonne de centrifugation |
Isolation Technology | Colonne de silice |
Type d’échantillon | Bactéries |
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11551645
|
Thermo Scientific™
K0491 |
10 préparations |
167.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11561645
|
Thermo Scientific™
K0492 |
25 préparations |
389.00€
25 préparations |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le kit de préparation de plasmide GeneJET Plasmid Maxiprep a recours à une technologie de membrane à base de silice sous la forme d’une colonne de centrifugation pratique. Chaque préparation récupère jusqu’à 750 μg d’ADN plasmidique à copie élevée qui peut être utilisé dans une grande variété de procédures de biologie moléculaire, telles que la digestion par endonucléase de restriction, la PCR, le clonage, la transformation, le séquençage automatisé, la transcription in vitro et la transfection de lignées cellulaires robustes.
Points clés
- Efficace : rendement élevé jusqu’à 750 µg d’ADN de plasmide de haute qualité de 250 ml de culture bactérienne
- Forte concentration d’ADN purifié : > 400 ng / µl
- Pratique : format de colonne de centrifugation, protocoles de centrifugeuse ou de vide
- Rapide : la procédure dure 60 minutes, ce qui est considérablement plus rapide qu’une utilisation des colonnes à écoulement par gravité
Spécification
400 ng/µl | |
Colonne de centrifugation | |
Bactéries | |
PCR quantitative en temps réel (qPCR), transfection, clonage, séquençage, transcription in vitro, transformation, marquage des acides nucléiques, PCR | |
> 200 µg d’ADN plasmidique (à grande échelle) | |
Kit de préparation de plasmide MaxiPrep | |
60 min |
Colonne de centrifugation | |
Colonne de silice | |
Maxi | |
Non compatible avec le haut débit (manuel) | |
GeneJET | |
ADN plasmide |
Sécurité et traitement
- GeneJET Plasmid Maxiprep Kit
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P330-Rincer la bouche.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium lauryl sulphate, sodium hydroxide, acetic acid, guanidine hydrochloride
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.