Learn More
Thermo Scientific™ Kit de préparation de plasmide Maxi GeneJET
Effectuez l’isolement à grande échelle de l’ADN plasmidique de haute qualité à partir de cultures d’E. coli recombinantes grâce à ce kit.
Marque:  Thermo Scientific™ K0492
259.34 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11561645
  • 389.00€ / 25 préparations
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Description
Le kit de préparation de plasmide GeneJET Plasmid Maxiprep a recours à une technologie de membrane à base de silice sous la forme d’une colonne de centrifugation pratique. Chaque préparation récupère jusqu’à 750 μg d’ADN plasmidique à copie élevée qui peut être utilisé dans une grande variété de procédures de biologie moléculaire, telles que la digestion par endonucléase de restriction, la PCR, le clonage, la transformation, le séquençage automatisé, la transcription in vitro et la transfection de lignées cellulaires robustes.
Ce kit a recours à une technologie de membrane à base de silice sous la forme d’une colonne de centrifugation pratique. Chaque préparation récupère jusqu’à 750 μg d’ADN plasmidique à copie élevée qui peut être utilisé dans une grande variété de procédures de biologie moléculaire, telles que la digestion par endonucléase de restriction, la PCR, le clonage, la transformation, le séquençage automatisé, la transcription in vitro et la transfection de lignées cellulaires robustes.
  • Efficacité : Rendement élevé jusqu’à 750 μg d’ADN plasmidique de haute qualité provenant de 250 ml de culture bactérienne
  • Concentration élevée d’ADN purifié : 400 ng / μl
  • Pratique : Format de colonne de centrifugation, protocoles de centrifugeuse ou de vide
  • Rapide : La procédure dure 60 min, ce qui est considérablement plus rapide qu’une utilisation des colonnes à écoulement par gravité
Comprend :
Solution de remise en suspension, solution de lyse, solution de neutralisation, réactif de liaison d’endotoxines, solution de nettoyage I (concentrée), solution de nettoyage II (concentrée), solution de RNase A, tampon d’élution (Tris-HCl 10 mM, pH 8.5), colonnes de purification Maxi GeneJET™ pré-assemblées avec tubes de prélèvement (50 ml), tubes de prélèvement (50 ml)
Recommandées dans les cas suivants :
Transfection de lignes cellulaires robustes, FastDigest™, digestion par enzymes de restriction, séquençage fluorescent automatisé, PCR, clonage, transformation, transcription in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
400 ng/µl
Colonne de centrifugation
Bactéries
PCR quantitative en temps réel (qPCR), transfection, clonage, séquençage, transcription in vitro, transformation, marquage des acides nucléiques, PCR
25 préparations
GeneJET
ADN plasmidique
Colonne de centrifugation
Colonne de silice
Maxi
Non compatible avec le haut débit (manuel)
> 200 µg d’ADN plasmidique (à grande échelle)
Kit plasmidique MaxiPrep
60 min
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • GeneJET Plasmid Maxiprep Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P373-NE PAS combattre l'incendie lorsque le feu atteint les explosifs.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium lauryl sulfate, Sodium hydroxide,acetic acid, Sodiumlauryl sulfate, Sodium hydroxide
Promotions
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.