Learn More
Fehling Une solution, Thermo Scientific Chemicals
43.92€ - 81.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7758-98-7 |
---|---|
Formule moléculaire | CuO4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 159.602 |
Numéro MDL | MFCD00010981 |
Clé InChI | ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle |
CID PubChem | 24462 |
ChEBI | CHEBI:23414 |
Nom IUPAC | sulfate de cuivre |
SMILES | [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10185200
|
Thermo Scientific
270800010 |
1 L | Flacon en plastique |
43.92€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10549623
|
Thermo Scientific Acros
270800025 |
2.5 L | Flacon en plastique |
81.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7758-98-7 | |
159.602 | |
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L | |
24462 | |
sulfate de cuivre |
CuO4S | |
MFCD00010981 | |
copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle | |
CHEBI:23414 | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2] |
Spécification
Fehling A solution | |
7758-98-7 | |
CuSO4 | |
1.04g/mL | |
Solubility in water: soluble. | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2] | |
159.602 | |
CHEBI:23414 | |
Solution |
Bleu | |
CuO4S | |
MFCD00010981 | |
copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle | |
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L | |
sulfate de cuivre | |
24462 | |
159.61 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Fehling A solution
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fehling Une solution, Thermo Scientific Chemicals