Learn More
Fehling Une solution, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Fehling A solution |
Couleur | Bleu |
Formule linéaire | CuSO4 |
Densité | 1.04g/mL |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. |
Poids de la formule | 159.61 |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Quantité | 2.5 L |
Forme physique | Solution |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Fehling A solution
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Nom du produit
Fehling Une solution, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu