Learn More
Thermo Scientific™ Bsu15I FastDigest
Coupez aux sites AT^CGAT avec l’enzyme de restriction ClaI (Bsu15I), qui fonctionne de manière optimale à 37°C en 5 à 15 minutes, en utilisant le tampon universel FastDigest™.
41.96€ - 73.00€
Spécification
Sensibilité à la méthylation | Sensible à la méthylation CpG, sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm |
---|---|
Enzymes | Bsu15I |
Tampon compatible | Tampon 10X FastDigest/FastDigest Green |
Sensible à l’inactivation thermique | Oui |
Température de réaction optimale | 37°C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10879360
|
Thermo Scientific™
FD0143 |
50 μlitres |
41.96€
50 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10839530
|
Thermo Scientific™
FD0144 |
100 μlitres |
73.00€
100 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Les enzymes FastDigest sont une gamme complexe d’enzymes de restriction rapides, qui sont toutes 100 % actives dans les tampons de réaction universels FastDigest et FastDigest Green.
Le tampon universel permet des digestions rapides de l’ADN, simples, doubles ou multiples, en 5 à 15 minutes, sans qu’il y ait besoin de changer de tampon ou de recourir à des étapes ultérieures de purification de l’ADN. Les enzymes de modification de l’ADN, telles que le fragment de Klenow, l’ADN ligase T4, la phosphatase alcaline et l’ADN polymérase T4 ont toutes une activité de 100 % avec le tampon FastDigest. Ainsi, les enzymes des applications en aval peuvent être directement ajoutées au mélange réactionnel FastDigest.
Pour une plus grande praticité, le tampon FastDigest Green comprend un réactif de densité et deux colorants de suivi pour le chargement direct des produits de la digestion sur les gels.
Des temps d’incubation courts et une composition optimale du tampon universel FastDigest empêchent les effets d’une activité Star.
Points clés
- Activité de 100 % de toutes les enzymes FastDigest dans le tampon universel
- Compatibilité du tampon de 100 % avec les applications en aval
- Digestion complète en 5 à 15 minutes
- Chargement direct sur les gels
- Pas d’activité Star
- 176 enzymes FastDigest disponibles
Spécification
Sensible à la méthylation CpG, sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm | |
Tampon 10X FastDigest/FastDigest Green | |
37°C | |
Enzyme de restriction | |
FastDigest | |
65°C |
Bsu15I | |
Oui | |
Non | |
Clonage traditionnel | |
5' protruding ends |